Merck
617261
Sigma-Aldrich
Dipentyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Szinonimák:
Di-n-pentyl phthalate-d4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18D4H22O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
310.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
99% (CP)
bp
342 °C
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCC
InChI
1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3/i7D,8D,11D,12D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPKKHRVROFYTEK-CXRURWBMSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
244.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
118 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)