Merck
492256
Sigma-Aldrich
Dimethyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Szinonimák:
1,2-Dimethyl 1,2-benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylate
About This Item
Lineáris képlet:
C6D4(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
sűrűség
1.214 g/mL at 25 °C
Formátum
neat
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OC)c(c1[2H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NIQCNGHVCWTJSM-LNFUJOGGSA-N
Alkalmazás
This product may be used as an analytical standard.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)