Fontos dokumentumok
437778
3,4-Dichloroaniline
98%
Szinonimák:
3,4-Dichlorobenzenamine, 3,4-Dichlorophenylamine, 4,5-Dichloroaniline, 4-Amino-1,2-dichlorobenzene, m,p-Dichloroaniline
Teszt
98%
bp
272 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
275.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
135.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?