Merck
I2215
Sigma-Aldrich
5-Indanol
99%
Szinonimák:
5-Hydroxyindan
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H10O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.18
Beilstein:
1936314
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)