Merck
364002
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(−)-1,2-Diphenylethylenediamine
97%
Szinonimák:
(1S,2S)-(−)-1,2-Diamino-1,2-diphenylethane
About This Item
Lineáris képlet:
[C6H5CH(NH2)-]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.29
Beilstein:
3201645
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
mp
83-85 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
N[C@H]([C@@H](N)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16N2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,15-16H2/t13-,14-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PONXTPCRRASWKW-KBPBESRZSA-N
Általános leírás
1,2-Diphenylethylenediamine is a chiral molecule, generally used as a chiral resolving agent and as a precursor of the chiral auxiliary. It is also used as a chiral solvating agent in NMR study.
Alkalmazás
Versatile ligand for the formation of metal complexes. Used in the synthesis of chiral tropocoronands which have potential utility in asymmetric catalysis.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jérôme Long et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6478), 671-676 (2020-02-08)
Magnetoelectric (ME) materials combine magnetic and electric polarizabilities in the same phase, offering a basis for developing high-density data storage and spintronic or low-consumption devices owing to the possibility of triggering one property with the other. Such applications require strong
(S,S)-1,2-Diphenylethylenediamine
Chiral Reagents for Asymmetric Synthesis (2003)
Mukaiyama, T.
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)
Chenier, P.J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 7341-7341 (1997)
M Tellier et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 9(7), 557-563 (1991-01-01)
A new tyrosine-specific LC assay with pre-column fluorogenic derivatization is described for Tyr-Gly as model peptide. o-Hydroxylation of the tyrosine residue with tyrosinase in the presence of ascorbic acid, followed by oxidation to the corresponding quinone by potassium ferricyanide at