Merck
459860
Sigma-Aldrich
cis-1,3-O-Benzylideneglycerol
97%
Szinonimák:
cis-2-Phenyl-1,3-dioxan-5-ol, cis-5-Hydroxy-2-phenyl-1,3-dioxane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
Forma
solid
mp
83-86 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1CO[C@@H](OC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O3/c11-9-6-12-10(13-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BWKDAAFSXYPQOS-AOOOYVTPSA-N
Általános leírás
cis-1,3-O-Benzylideneglycerol participates as a monomer in the preparation of novel oligomeric prepolymers. cis-derivatives are obtained from the acylation and etherification of cis-1,3-O-benzylideneglycerol.
Alkalmazás
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Arachidonoylglycerol mimetics selective for CB1 receptors
  • Core disaccharides from Streptococcus pneumoniae type 23F capsular polysaccharide antigen†
  • Anionic demdrimers for use as antibacterial agents
Reactant involved in synthesis of:
  • Isoglycerol methacrylate-lactide amphiphilic block copolymers and supramolecular aggregates
  • Hyperbranched polyalkenamer-polyesters via acyclic diene metathesis polymerization
  • Protected branched glycerol oligomer
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis of hyperbranched P poly (glycerol-diacid) oligomers.
Wyatt VT, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 83(12), 1033-1039 (2006)
520. Aspects of stereochemistry. Part IV. Configuration and some reactions of the 1, 3-O-benzylideneglycerols (5-hydroxy-2-phenyl-1, 3-dioxans).
Baggett N, et al.
Journal of the Chemical Society, 2574-2581 (1960)