Fontos dokumentumok
302864
Tri(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
96%
Szinonimák:
O-Methyltripropylene glycol, [2-(2-Methoxymethylethoxy)methylethoxy]propanol, methylpropylene triglycol
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.43 (lit.)
bp
100 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
0.968 g/mL at 25 °C
SMILES string
O(C(COC(COC)C)C)C(CO)C
InChI
1S/C10H22O4/c1-8(5-11)14-10(3)7-13-9(2)6-12-4/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVZNXUAPPLHUOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Composition-explicit distillation curves of diesel fuel with glycol ether and glycol ester oxygenates: fuel analysis metrology to enable decreased particulate emissions.: This study by Smith, Ott, and Bruno explores the application of glycol ethers, including tri(propylene glycol) methyl ether, in diesel fuels. The research demonstrates how these oxygenates can decrease particulate emissions, providing a valuable insight into the environmental benefits and performance improvements of glycol ethers in fuel formulations (Smith et al., 2008).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?