Fontos dokumentumok
206032
Platinum(IV) oxide
Szinonimák:
Adam’s catalyst, NSC 402624, Platinic oxide, Platinum dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Pt, 81-83%
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
külső felület
≥60 m2/g
mp
450 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Hydrohydrazination reactions
- Oxidation of sugars
- Low-temperature oxidation of carbon monoxide
- Oxygen reduction reaction
- Hydrogenation reactions
- Hydrogenolysis of the cyclopropyl group into an isopropyl group
- Hydroxycyclopropanation reactions
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (928291)
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis