Fontos dokumentumok
203491
Iridium(III) chloride hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Iridium trichloride hydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iridium
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJRFDVWKTFJAPF-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize IrO2 nanofibrous catalyst for oxygen evolution reaction.
- As a starting material to prepare Ir complex that acts as an additive to hole transport layer in perovskite solar cells. This Ir complex helps to reduce recombination rate and enhances the stability of solar cells.
- To fabricate thin and highly active IrO2 anodes for proton exchange membrane electrolyzer cells (PEMECs).
- As a precursor to synthesize ionic Ir metal complexes for efficient flexible green light-emitting electrochemical cells. This leads to enhanced quantum efficiency and luminescence.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.