Fontos dokumentumok
649252
4-(Methylsulfonyl)toluene
97%
Szinonimák:
Methyl p-tolyl sulfone
Teszt
97%
Forma
solid
mp
85-89 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfone
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O2S/c1-7-3-5-8(6-4-7)11(2,9)10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?