Merck
308293
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfide red
99.99% trace metals basis
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
In2S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
325.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
SMILES string
S=[In]S[In]=S
InChI
1S/2In.3S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOMNDSJRWSNDFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Indium sulfide is a mid band gap semiconductor.
Kiszerelés
Packaged in glass bottles
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and Characterization of Some Mixed Alkyl Thiocarbamates of Gallium and Indium, Precursors for III/VI Materials: The X-ray Single-Crystal Structures of Dimethyl-and Diethylindium Diethyldithiocarbamate.
Haggata SW, et al.
Chemistry of Materials, 7(4), 716-724 (1995)
Cikkek
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.