Fontos dokumentumok
401196
Antimony(III) selenide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Antimony selenide
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Se]=[Sb][Se][Sb]=[Se]
InChI
1S/2Sb.3Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNZJTRGEKSBAAS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.