Fontos dokumentumok
244600
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
About This Item
Javasolt termékek
grade
electronic grade
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
sűrűség
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Bone
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.