Merck
400637
Sigma-Aldrich
Silver(I) selenide
greener alternative
About This Item
Lineáris képlet:
Ag2Se
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.70
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
sűrűség
8.22 g/mL at 25 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ag][Se][Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Electrical properties of silver selenide thin films prepared by reactive evaporation
Kumar MCS and Pradeep B
Bulletin of Materials Science, 25(5), 407-411 null
Studies on the thermodynamic stability of silver selenide
Nasar A and Shamsuddin M
Metall. Mater. Trans. B, 28(3), 519-522 null