Fontos dokumentumok
11590
4,4′-Azobis(4-cyanovaleric acid)
≥98.0% (T)
Szinonimák:
4,4′-Azobis(4-cyanopentanoic acid), ABCVA, ACVA
Teszt
≥98.0% (T)
Forma
solid
szennyeződések
≤1% water
mp
118-125 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
azo
carboxylic acid
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(CCC(O)=O)(\N=N\C(C)(CCC(O)=O)C#N)C#N
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-11(7-13,5-3-9(17)18)15-16-12(2,8-14)6-4-10(19)20/h3-6H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)/b16-15+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFXXTYGQYWRHJP-FOCLMDBBSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Self-react. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocols
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.