Fontos dokumentumok
436178
1-Ethylpiperidine hypophosphite
95%
Szinonimák:
1-Ethylpiperidinium phosphinate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
Forma
solid
mp
40-43 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OPO.CCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N.H3O2P/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-2/h2-7H2,1H3;1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNCZSWZTYPTERM-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- As water-soluble chain carrier for the efficient radical cyclization in water for various hydrophobic substrates.
- In the main radical-cyclisation step for the synthesis of the phytotoxic metabolite alboatrin and its epimer.
- Preparation of bifunctional pentafluorophenyl/2,4,6-trichlorophenyl sulfonates.
- Chemoselective radical reduction of the iodine atom in 1-deoxy-1-halo-1-iodo-alditols.
Synthesis of spiroketals via intramolecular iodoetherification
A facile radical cyclization diverted to a rearrangement-cyclization with base
Radical deoxygenation
Synthesis of allylic H-phosphinates
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)