Fontos dokumentumok
47517
Fmoc-Hyp(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-O-tert-butyl-L-hydroxyproline
Teszt
≥98.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]20/D −25±2.5°, c = 1% in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H](N(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-15-12-21(22(26)27)25(13-15)23(28)29-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,21+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPBXBYOKQUEIDW-VFNWGFHPSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.