Fontos dokumentumok
M100005
Myrcene
technical grade
Szinonimák:
β-Myrcene, 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.7 (vs air)
gőznyomás
~7 mmHg ( 20 °C)
tartalmaz
0.1% alpha-tocopherol
törésmutató
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 0.00109 g/L at 20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis