Fontos dokumentumok
W505005
Diethyl maleate
≥96%, FG
Szinonimák:
Maleic acid diethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
gőzsűrűség
5.93 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 14 °C)
Teszt
≥96%
öngyulladási hőmérséklet
662 °F
törésmutató
n20/D 1.441 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
sűrűség
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
banana; fruity; citrus
SMILES string
CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
InChI
1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?