Fontos dokumentumok
112771
Methyl isothiocyanate
97%
Szinonimák:
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
21 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
117-118 °C (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: slightly soluble
sűrűség
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
SMILES string
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl isothiocyanate is an active chemical used as an anti-fermentative agent in wine and as an effective insecticide.
Alkalmazás
- For amino acid sequence analysis
- To study the effect of pesticide Metam (methyl isothiocyanate is its active ingredient) in the streamside microbial communities
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
86.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
30 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?