Fontos dokumentumok
253790
Butyl isothiocyanate
99%
Szinonimák:
NSC 194808
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5 (lit.)
bp
70-71 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
SMILES string
CCCCN=C=S
InChI
1S/C5H9NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIMQQADUEULBSO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?