Fontos dokumentumok
E4876
17α-Ethynylestradiol
≥98%
Szinonimák:
17α-Ethynyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-yne-3,17-diol, Ethinylestradiol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
sterilitás
non-sterile
Teszt
≥98%
form
powder
mp
182-183 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
rat ... Afp(24177) , Esr1(24890) , Shbg(24775)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges