Fontos dokumentumok
8.52149
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Pro-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-D-Pro-OH, N-α-Fmoc-D-proline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H19NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
337.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Terméknév
Fmoc-D-Pro-OH, Novabiochem®
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N4([C@H](CCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPGDWQNBZYOZTI-GOSISDBHSA-N
Általános leírás
Standard building block of introduction of D-proline amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Kapcsolódás
Replaces: 04-13-1031
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 93.0 %
Water (K. F.): ≤ 6.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.