Merck
499501
Sigma-Aldrich
3,5-Dibromophenylboronic acid
≥95%
Szinonimák:
3,5-Dibromobenzene boronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
Br2C6H3B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
OB(O)c1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BBr2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,10-11H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQBLCGDZYFKINX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Vacuo condensation and on-surface radical addition for synthesis of phenylene-boroxine networks
  • Lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines yielding functionalized dihalophenylboronic acids
  • Cycloboronation of tetrasubstituted butanetetraols
  • Homocoupling of arylboronic acids
  • Synthesis of borondipyrromethene hybrids
  • Studies of structure and activity of NHC and dendritic NHC iridium complexes
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)