Merck
440825
Sigma-Aldrich
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Szinonimák:
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H45N3O12Si3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
615.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
viszkozitás
350 cSt(lit.)
bp
250 °C (lit.)
sűrűség
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
200.3 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mesoporous isocyanurate-containing organosilica-alumina composites and their thermal treatment in nitrogen for carbon dioxide sorption at elevated temperatures
Gunathilake C, et al.
Journal of Material Chemistry A, 1(28), 8244-8252 (2013)
Synthesis and characterization of novel hybrids of tris [3-(trimethoxysilyl) propyl] isocyanurate (TTPI) capped palladium nanoparticles and single-walled carbon nanotubes
Hemraj-Benny T, et al.
Silicon, 3(2), 97-101 (2011)
Cage-like mesoporous organosilicas with isocyanurate bridging groups synthesized by soft templating with poly (ethylene oxide)-poly (butylene oxide)-poly (ethylene oxide) block copolymer
Grudzien RM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 333(1), 354-362 (2009)
Bifunctional periodic mesoporous organosilica with large heterocyclic bridging groups and mercaptopropyl ligands
Olkhovyk O, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(15), 1517-1519 (2005)