Fontos dokumentumok
449962
Potassium bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Bromide salt of potassium, Potassium monobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
734 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)