Merck
494380
Sigma-Aldrich
Diethylenetriamine, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0-5.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Szinonimák:
PS-DETA
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
4.0-5.0 mmol/g loading
részecskeméret
200-400 mesh
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCNCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C10H10.C8H8.C4H13N3/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;5-1-3-7-4-2-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;7H,1-6H2
Related Categories
Alkalmazás
Scavenges acids, acid chlorides, anhydrides, etc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)