Fontos dokumentumok
201073
Aluminum-tri-sec-butoxide
97%
Szinonimák:
Aluminum sec-butoxide
Teszt
97%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
763 °F
robbanási határérték
9.8 %
reakcióalkalmasság
core: aluminum
bp
200-206 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare Al2O3-based quasi-solid electrolyte for Li metal anodes. This ensures long cycle lifetime and high constant current density.
- To synthesize nanospinel MgAl2O4 powder by a sol–gel method at low-temperature processing.
- To fabricate transparent superhydrophobic aluminum oxide thin films to prevent soiling of solar panels.
- To synthesize mesoporous alumina with large surface area to fabricate a functional interlayer for separator coating in a Li–S battery. It helps to suppress the shuttle effect and enhances cyclic stability andrateperformance.
Tulajdonságok és előnyök
- Suitable for thin film deposition
- Solubility in various solvents allows for the facile preparation of solution-based precursors
- High thermal stability
- Facilitates the anchoring of catalytic metal nanoparticles onto substrates
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?