Merck
467693
Sigma-Aldrich
4-Fluorothioanisole
97%
Szinonimák:
4-Fluorophenyl methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4SCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.19
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.551 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
sűrűség
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
thioether
SMILES string
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Schaefer T and Baleja JD.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)