Merck
279684
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)benzonitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
272 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
thioether
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H7NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPVGEEHGKIFQFO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Surface-enhanced Raman scattering of 4-(methylthio)benzonitrile adsorbed on silver surface has been investigated.
Alkalmazás
4-(Methylthio)benzonitrile was used in the preparation of 4-cyanobenzenethiol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Unsymmetrical aryl disulfides with excellent transparency in the visible region for second order nonlinear optics.
Sudharsanam R, et al.
Journal of Materials Chemistry, 12(10), 2904-2908 (2002)
Investigation of adsorption and decomposition of 4-(methylthio) benzonitrile on a silver surface by Raman spectroscopy.
Yi SS, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 24(4), 213-219 (1993)