Merck
226467
Sigma-Aldrich
Trimethyl(phenylthio)silane
97%
Szinonimák:
(Phenylthio)trimethylsilane, S-(Trimethylsilyl)thiophenol, Phenyl trimethylsilyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.36
Beilstein:
1905944
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)Sc1ccccc1
InChI
1S/C9H14SSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJMQFIRIMMSSRW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)