Fontos dokumentumok
447226
Lanthanum(III) hydroxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Lanthanum hydroxide, Lanthanum trihydroxide, Lanthanum(III) hydroxide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
szennyeződések
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O[La](O)O
InChI
1S/La.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXEUGTSPQFTXTR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.