Merck
463744
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
greener alternative
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
About This Item
Lineáris képlet:
V2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.88
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder and chunks
összetétel
V2O3
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: vanadium
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
1970 °C (lit.)
sűrűség
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Alkalmazás
Vanadium(III) oxide (V2O3) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • anode material for the fabrication of lithium-ion batteries
  • fabrication of vanadium redox flow batteries
  • preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electrochemical characteristics of lithium vanadate, Li1+ xVO2, new anode materials for lithium ion batteries
Song JH, et al.
Journal of Power Sources, 195(18), 6157-6161 (2010)
Electrochemical performance investigation of electrospun urchin-like V2O3-CNF composite nanostructure for vanadium redox flow battery
Busacca C, et al.
Electrochimica Acta, 230(1), 174-180 (2017)
Preparation of Vanadium Nitride by Magnesiothermic Reduction of V 2 O 3 in Nitrogen Atmosphere
Wu Y, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 49(6), 3570-3579 (2018)
Cikkek
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.