Merck
482145
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
average Mn ~24,000
Szinonimák:
Hydrogen-terminated di-Me silicones
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~24,000
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.406
viszkozitás
~1,000 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
sűrűség
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.