Fontos dokumentumok
96479
Zinc oxide
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (KT)
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
Forma
powder
szennyeződések
≤0.0005% total nitrogen (N)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?