Fontos dokumentumok
544868
Copper(II) oxide
nanopowder, <50 nm particle size (TEM)
Szinonimák:
Copper monoxide, CuO nanoparticles, Cupric oxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
nanopowder
Minőségi szint
külső felület
29 m2/g
részecskeméret
<50 nm (TEM)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Cu]=O
InChI
1S/Cu.O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthesis, Properties, and Applications of Perovskite-Phase Metal Oxide Nanostructures