Fontos dokumentumok
529311
Iron(III) oxide
≥99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Ferric oxide
Teszt
≥99.995% trace metals basis
Forma
powder
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.