Merck
298891
Sigma-Aldrich
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Szinonimák:
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.20
Beilstein:
1211705
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Alkalmazás
Evan′s chiral auxiliary (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone reacts with carboxylic acids to produce corresponding acyl derivatives in the presence of a diisopropylcarbodiimide reagent. It can also employed in the preparation of N-sulfinyloxazolidinone reagent (chiral sulfinyl transfer reagent), which reacts with nucleophiles such as Grignard reagents, enolates, and metalated amides to produce the chiral sulfoxides, sulfinate esters, and sulfonamides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron, 48, 7527-7527 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1744-1744 (1992)
DIC-mediated coupling of carboxylic acids to (4R, 5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Graham JM, et al.
Synthetic Communications, 30(7), 1221-1226 (2000)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2725-2725 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 10742-10742 (1993)