Merck
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-d10
98 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16D10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
384 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
Alkalmazás
May be used as an analytical standard
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
388.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
198.0 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate