Merck
48863
Supelco
Anthracene–d10 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14D10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.29
UNSPSC kód:
12000000
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 625
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type internal/surrogate
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
2000 μg/mL in dichloromethane
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)