Merck
308919
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoroanisole
96%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3(F)OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
205.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.545 (lit.)
bp
89 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
COc1ccc(F)cc1Br
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIQXVIJARQLCOY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromo-4-fluoroanisole was used in the synthesis of (5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Catherine N Slattery et al.
The Journal of organic chemistry, 78(12), 5955-5963 (2013-05-31)
An efficient synthetic approach leading to introduction of the hydroxymethyl group to an aryl moiety via combination of the Bouveault formylation and hydride reduction has been optimized using a rational, mechanistic-based approach. This approach enabled telescoping of the two steps