Merck
B83355
Sigma-Aldrich
4-Bromoveratrole
98%
Szinonimák:
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.06
Beilstein:
2046884
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
sűrűség
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)