Merck
129828
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadiene dimer
93%
Szinonimák:
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.26
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
4.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
Teszt
93%
form
liquid
tartalmaz
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
robbanási határérték
~10 %
szennyeződések
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
sűrűség
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methylcyclopentadiene dimer was used to study the competition with ethylene for binding and biological activities.
The kinetics of the dissociation of the methylcyclopentadiene dimers was studied.
Egyéb megjegyzések
Material may darken in storage
Piktogramok
FlameHealth hazard
Lobbanási pont (F)
closed cup
Lobbanási pont (C)
closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)