Merck
304026
Sigma-Aldrich
Sodium cyclopentadienylide
2.4 M in THF
Szinonimák:
Cyclopentadienylsodium solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.08
Beilstein:
969542
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
koncentráció
2.4 M in THF
sűrűség
0.938 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Na/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PDTZVKVFAJGNRV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can also be used in the synthesis of:
  • Ruthenocene and fullerene molecular hybrid, Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5) (bucky ruthenocene).
  • Allyl-substituted cyclopentadiene by palladium-catalyzed allylic alkylation.
  • Bis(cyclopentadienyl)zirconium dichloride which is used as a catalyst in the synthesis of bis(indolyl)methanes and alkylation of heteroaryls.
  • Cp-cobaltacycles from diphenylphosphinoalkynes and CoCl(PPh3)3.
Sodium cyclopentadienylide is a useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl metal complexes.
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and reactivity of bucky ruthenocene Ru(η5- C60Me5)( η5-C5H5).
Matsuo Y, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 33(1), 68-69 (2003)
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 2109-2109 (1994)
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 5831-5831 (2006)
Journal of Organometallic Chemistry, 467, 75-75 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 2007-2007 (1994)