Fontos dokumentumok
452572
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated
average MN 1,500, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Szinonimák:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(3-aminopropyl)polyethylene glycol 1,500
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated, Mn ~1,500
molekulatömeg
Mn ~1,500
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
49 °C (lit.)
Ω-end
amine
α-end
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES string
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Characterization and preparation of PEG-polyimide copolymer asymmetric flat sheet membranes: This research discusses the preparation of asymmetric flat sheet membranes using Poly(ethylene glycol) bis(3-aminopropyl) terminated for carbon dioxide separation, enhancing the gas separation performance of the membranes (JH Park et al., 2015).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?