Fontos dokumentumok
406708
Trimethylolpropane tris[poly(propylene glycol), amine terminated] ether
average Mn 440
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 440
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(N)CO.CC(O)CO.CCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C6H14O3.C3H9NO.C3H8O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;1-3(4)2-5;1-3(5)2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3,5H,2,4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?