Merck
14529
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol
Mw 1,900
Szinonimák:
Jeffamine® ED-2003, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(NH2)CH2[OCH(CH3)CH2]l(OCH2CH2)m[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
O,O′-Bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol, 1,900
Minőségi szint
form
solid
Általános leírás
(O,O′ -bis(2-aminopropyl) polypropylene glycol-block-polyethylene glycol-block-polypropylene glycol (Jeffamine® ED-2003) is a functional oligomer with a high content of polypropylene glycol (PEO). {3}
Alkalmazás
Jeffamine® ED-2003 may be used for the solubilisation of CdSe-based quantum dots (QDs). Functionalization of QDs makes it easier for them to bind with proteins. {2} Jeffamine® ED-2003 may be used for the insitu fabrication of PEO/silica membranes.{3}
Jogi információk
Jeffamine is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In situ fabrication of cross-linked PEO/silica reverse-selective membranes for hydrogen purification
Shao L and Chung T-S
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 6492-6504 (2009)