Fontos dokumentumok
P9906
Poly(ethylene glycol) bis(amine)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
Szinonimák:
Polyethylene glycol, O,O′-Bis(2-aminoethyl)polyethylene glycol, Diaminopolyethylene glycol, PEG-diamine, Polyoxyethylene bis(amine)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Poly(ethylene glycol) bis(amine), average Mn 3400
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 3400
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω-end
amine
α-end
amine
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)