Merck
QBD10361
Sigma-Aldrich
Diamido-dPEG®11-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H70N4O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
742.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
Tulajdonságok és előnyök
Diamido-dPEG®11-diamine is a linear, carboxylate reactive homobifunctional dPEG® crosslinker of length of 57.1 Å. The dPEG® chain contains exactly 11 repeat units. It is hydrophilic and non-immunogenic. Products conjugated to dPEG® crosslinkers have improved water solubility, reduced immunogenicity, and larger hydrodynamic volume, which results in longer serum half-life in vivo.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)