Merck
565733
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene oxide)
average MN 10,000, 4-arm, amine terminated, carboxyl reactive
Szinonimák:
Polyethylene oxide
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Poly(ethylene oxide), 4-arm, amine terminated, average Mn 10,000
Forma
solid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn 10,000
reakcióalkalmasság
reactivity: carboxyl reactive
mp
50-54 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.2
polimer felépítés
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)